5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Mercapto-1-methyltetrazole
M1081-25G
M1081-500G
TCIAM1081-25GEA
51
EUR
TCIAM1081-25G
TCIAM1081-500G
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
Formula:
C₂H₄N₄S |
Número MDL:
MFCD00037317 Núm. CAS: 13183-79-4 EINECS: 236-132-2 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 124.0 to 129.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |