5-(4-Formylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyde
H50470.03
H50470.MD
H50470.03EA
314
EUR
H50470.03
H50470.MD
5-(4-Formylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
5-(4-Formylphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 99%
CAS No.: 74815-22-8
Molecular Formula: C8H6N4O
Formula Weight: 174.16
MDL No.: MFCD01311033
Formula:
C₈H₆N₄O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01311033 Núm. CAS: 74815-22-8 |