Yodometano 2 M in tert-butyl methyl ether, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Yoduro de metilo, Metilo yoduro
378411000 378418000
378411000.EA 97.5 EUR
378411000. 378418000.
Yodometano 2 M in tert-butyl methyl ether, AcroSeal®
Yodometano
Formula: CH₃I
MW: 141.94 g/mol
Pto. Ebullición: 42.4
Pto. de fusión: -66
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001073
Núm. CAS: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 1992
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,06161
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Stabilizer Silver
Strength 1.90 to 2.20 M