N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H26065.14
H26065.06
H26065.14EA
604
EUR
H26065.14
H26065.06
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide 95%
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Purity: 95%
CAS No.: 1643-20-5
Molecular Formula: C14H31NO
Formula Weight: 229.40
Melting Point: 120-123°
Beilstein Reference: 1769927
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00002049
Formula:
C₁₄H₃₁NO Pto. de fusión: 120…123 °C Densidad: 0,996 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002049 Núm. CAS: 1643-20-5 EINECS: 216-700-6 ADR: 8,III |