α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B3367-25G
B3367-5G
TCIAB3367-25GEA
135
EUR
TCIAB3367-25G
TCIAB3367-5G
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
Formula:
C₈H₆BrClO₂ MW: 249,49 g/mol |
Número MDL:
MFCD08276760 Núm. CAS: 3381-73-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 95.0 to 99.0 deg-C |