2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
H30464.03 H30464.06
H30464.03EA 46.9 EUR
H30464.03 H30464.06
2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% Molecular Formula: C14H20BClO2 Formula Weight: 266.58 Refractive Index: 1.4965 MDL No.: MFCD12546188
Formula: C₁₄H₂₀BClO₂
MW: 266,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546188
Núm. CAS: 1315277-53-2