Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥94%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H26857.06 H26857.14
H26857.06EA 86.3 EUR
H26857.06 H26857.14
Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥94%
Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Purity: 94% CAS No.: 120801-75-4 Molecular Formula: FSO2CF2CO2Si(CH3)3 Formula Weight: 250.27 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.367 Boiling Point: 156° UN No.: 2920 MDL No.: MFCD02093343
Formula: C₅H₉F₃O₄SSi
MW: 250,27 g/mol
Pto. Ebullición: 156 °C
Densidad: 1,27
Pto. de inflamación: 26 °C (79 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093343
Núm. CAS: 120801-75-4
ADR: 8,II