Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H52745.06
H52745.14
H52745.06EA
67.3
EUR
H52745.06
H52745.14
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97%
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Purity: 97%
CAS No.: 680-15-9
Molecular Formula: C3H3F3O4S
Formula Weight: 192.11
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.351
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1812896
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00144316
Formula:
C₃H₃F₃O₄S MW: 192,11 g/mol Pto. Ebullición: 117…118 °C Densidad: 1,509 Pto. de inflamación: 47 °C (117 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144316 Núm. CAS: 680-15-9 ADR: 8,II |