2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
H52765.MD H52765.03
H52765.MDEA 84.8 EUR
H52765.MD H52765.03
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 874219-16-6 Molecular Formula: C9H12BNO3 Formula Weight: 193.01 Melting Point: 108-110° MDL No.: MFCD03425959
Formula: C₉H₁₂BNO₃
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425959
Núm. CAS: 874219-16-6