3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
H53141.MD
H53141.03
H53141.MDEA
79.5
EUR
H53141.MD
H53141.03
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 832695-88-2
Molecular Formula: C8H10BNO3
Formula Weight: 178.98
Melting Point: 114-124°
MDL No.: MFCD04038918
Formula:
C₈H₁₀BNO₃ Pto. de fusión: 114…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04038918 Núm. CAS: 832695-88-2 |