4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(N-Isopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid, (4-(Isopropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
H52925.MD
H52925.03
H52925.MDEA
60.7
EUR
H52925.MD
H52925.03
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 397843-67-3
Molecular Formula: C10H14BNO3
Formula Weight: 207.04
Melting Point: 162-167°
MDL No.: MFCD04039353
Formula:
C₁₀H₁₄BNO₃ Pto. de fusión: 162…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039353 Núm. CAS: 397843-67-3 |