3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR11644-1G OR11644-5G
APOSOR11644-1GEA 120 EUR
APOSOR11644-1G APOSOR11644-5G
3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₃
Número MDL: MFCD09800862
Núm. CAS: 957120-59-1