2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H56225.MD H56225.03
H56225.MDEA 203 EUR
H56225.MD H56225.03
2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide ≥97%
2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide
Formula: C₁₅H₁₄ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018254
Núm. CAS: 196617-88-6