3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile, 2-Amino-4-cyanophenol, 2-Amino-4-cyano-phenol
H33856.03
H33856.06
H33856.03EA
198
EUR
H33856.03
H33856.06
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Formula:
C₇H₆N₂O MW: 134,14 g/mol Pto. de fusión: 151…153 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234273 Núm. CAS: 14543-43-2 |