4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H55597.03 H55597.06
H55597.03EA 43.7 EUR
H55597.03 H55597.06
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 3272-08-0 Molecular Formula: C7H4N2O3 Formula Weight: 164.12 Melting Point: 146-148° Beilstein Reference: 2048724
Formula: C₇H₄N₂O₃
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070775
Núm. CAS: 3272-08-0
EINECS: 221-899-8