4-Amino-N,N-dimethylbenzamide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H50364.03
H50364.06
H50364.03EA
203
EUR
H50364.03
H50364.06
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide ≥97%
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Purity: 97+%
CAS No.: 6331-71-1
Molecular Formula: C9H12N2O
Formula Weight: 164.21
Melting Point: 151-153°
MDL No.: MFCD00523648
Formula:
C₉H₁₂N₂O MW: 164,21 g/mol Pto. de fusión: 151…153 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00523648 Núm. CAS: 6331-71-1 |