Methyl-2-(methylthio)benzoate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A10905.03 A10905.06
A10905.03EA 63.3 EUR
A10905.03 A10905.06
Methyl-2-(methylthio)benzoate ≥98%
Methyl-2-(methylthio)benzoate
Purity: 98% CAS No.: 3704-28-7 Molecular Formula: C9H10O2S Formula Weight: 182.24 Odour: Stench Melting Point: 64-66° Beilstein Reference: 2084294 MDL No.: MFCD00068039
Formula: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Pto. de fusión: 64…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068039
Núm. CAS: 3704-28-7