Probenecid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-[(dipropylamino)sulphonyl]benzoic acid
B20010.88
B20010.09
B20010.88EA
50.2
EUR
B20010.88
B20010.09
Probenecid ≥98%
Probenecid
Purity: 98%
CAS No.: 57-66-9
Molecular Formula: C13H19NO4S
Formula Weight: 285.36
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 198-199°
Merck Reference: 14,7754
MDL No.: MFCD00038402
Formula:
C₁₃H₁₉NO₄S MW: 285,4 g/mol Pto. de fusión: 198…199 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038402 Núm. CAS: 57-66-9 EINECS: 200-344-3 Índice Merck: 14,7754 |