4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
C2456-1G
C2456-5G
TCIAC2456-1GEA
36
EUR
TCIAC2456-1G
TCIAC2456-5G
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₇H₅BFNO₂ MW: 164,93 g/mol |
Número MDL:
MFCD03411549 Núm. CAS: 843663-18-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.5 % |