2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoro-n-methylbenzamide
H56104.MD
H56104.03
H56104.MDEA
92.4
EUR
H56104.MD
H56104.03
2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
2-Fluoro-N-methylbenzamide
Purity: 97%
CAS No.: 52833-63-3
Molecular Formula: C8H8FNO
Formula Weight: 153.16
MDL No.: MFCD01214098
Formula:
C₈H₈FNO MW: 153,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01214098 Núm. CAS: 52833-63-3 |