4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H54516.MD H54516.03
H54516.MDEA 75.2 EUR
H54516.MD H54516.03
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 406233-31-6 Molecular Formula: C6H5FN2O4S Formula Weight: 220.18 MDL No.: MFCD08703185
Formula: C₆H₅FN₂O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703185
Núm. CAS: 406233-31-6