Sulphamethoxypyridazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulphonamide
S0591-25G
S0591-5G
TCIAS0591-25GEA
126
EUR
TCIAS0591-25G
TCIAS0591-5G
Sulphamethoxypyridazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sulphamethoxypyridazine
Formula:
C₁₁H₁₂N₄O₃S MW: 280,3 g/mol |
Número MDL:
MFCD00057372 Núm. CAS: 80-35-3 EINECS: 201-272-5 Índice Merck: 14,08919 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 180.0 to 184.0 deg-C |