N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H58673.MC
H58673.ME
H58673.MCEA
63.6
EUR
H58673.MC
H58673.ME
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide
Purity: 97%
CAS No.: 549476-61-1
Molecular Formula: C9H10N2O4S
Formula Weight: 242.25
MDL No.: MFCD00458256
Formula:
C₉H₁₀N₂O₄S MW: 242,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00458256 Núm. CAS: 549476-61-1 |