4-Methoxybenzenesulphonamide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L08961.06 L08961.14
L08961.06EA 75 EUR
L08961.06 L08961.14
4-Methoxybenzenesulphonamide ≥98%
4-Methoxybenzenesulphonamide
Purity: 98% CAS No.: 1129-26-6 Molecular Formula: C7H9NO3S Formula Weight: 187.22 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 2047881
Formula: C₇H₉NO₃S
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025392
Núm. CAS: 1129-26-6