2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31707.03
H31707.06
H31707.03EA
53.3
EUR
H31707.03
H31707.06
2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide 96%
2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide
Purity: 96%
CAS No.: 51770-71-9
Molecular Formula: C8H11NO4S
Formula Weight: 217.25
Melting Point: 166-170°
MDL No.: MFCD06147001
Formula:
C₈H₁₁NO₄S Pto. de fusión: 166…170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06147001 Núm. CAS: 51770-71-9 |