N-Methylbenzenesulphonamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0157-25G M0157-500G
TCIAM0157-25GEA 44 EUR
TCIAM0157-25G TCIAM0157-500G
N-Methylbenzenesulphonamide ≥98.0% (por GC)
N-Methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Número MDL: MFCD00025023
Núm. CAS: 5183-78-8
EINECS: 225-965-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b9f1e29f194673d91f74ab6f049099ede5aa2b5&vid=8b9f1e29f194673d91f74ab6f049099ede5aa2b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %