Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
M1427-25G M1427-5G
TCIAM1427-25GEA 188 EUR
TCIAM1427-25G TCIAM1427-5G
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,21 g/mol
Número MDL: MFCD00082710
Núm. CAS: 3556-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66138b1b675ac6831d2d4821b7bf51e6efbd8f0f&vid=66138b1b675ac6831d2d4821b7bf51e6efbd8f0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %