2-Iodosobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0073-10G I0073-1G
TCIAI0073-10GEA 507 EUR
TCIAI0073-10G TCIAI0073-1G
2-Iodosobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Iodosobenzoic acid
Formula: C₇H₅IO₃
Número MDL: MFCD00002401
Núm. CAS: 304-91-6
EINECS: 206-159-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaa2302e692287286c912a41004605124f2d18f5&vid=eaa2302e692287286c912a41004605124f2d18f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %