Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-Iodo-5-methylbenzoate
H33853.03
H33853.06
H33853.03EA
34.5
EUR
H33853.03
H33853.06
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 95%
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate
Formula:
C₉H₉IO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12198129 Núm. CAS: 103440-52-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...