Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
H28734.14
H28734.06
H28734.14EA
158
EUR
H28734.14
H28734.06
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 90347-66-3
Molecular Formula: C9H9IO2
Formula Weight: 276.07
Refractive Index: 1.5975
Formula:
C₉H₉IO₂ MW: 276,07 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00230583 Núm. CAS: 90347-66-3 |