Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
B25395.22
B25395.14
B25395.06
B25395.22EA
568
EUR
B25395.22
B25395.14
B25395.06
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 5471-81-8
Molecular Formula: C9H9IO2
Formula Weight: 276.07
Melting Point: 59-62°
MDL No.: MFCD02683863
Formula:
C₉H₉IO₂ MW: 276,07 g/mol Pto. de fusión: 59…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683863 Núm. CAS: 5471-81-8 |