Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I0601-25G I0601-5G
TCIAI0601-25GEA 215 EUR
TCIAI0601-25G TCIAI0601-5G
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
Pto. Ebullición: 106°C
Número MDL: MFCD02683863
Núm. CAS: 5471-81-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5752b356d03d342624f3aa51c64e27d9150aa8ff&vid=5752b356d03d342624f3aa51c64e27d9150aa8ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C