3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
H26872.14
H26872.06
H26872.14EA
403
EUR
H26872.14
H26872.06
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 4198-90-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 123-127°
MDL No.: MFCD00221716
Formula:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Pto. de fusión: 123…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00221716 Núm. CAS: 4198-90-7 |