3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
D2790-1G D2790-5G
TCIAD2790-1GEA 16 EUR
TCIAD2790-1G TCIAD2790-5G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥95.0% (por GC)
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
Número MDL: MFCD00221716
Núm. CAS: 4198-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ad7a3fd8bc67fdc6160cba0bfe5391f1198f1cc&vid=7ad7a3fd8bc67fdc6160cba0bfe5391f1198f1cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C