4-Cyclohexylphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L18076.03
L18076.06
L18076.MD
L18076.03EA
176
EUR
L18076.03
L18076.06
L18076.MD
4-Cyclohexylphenylboronic acid ≥98%
4-Cyclohexylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 374538-04-2
Molecular Formula: C12H17BO2
Formula Weight: 204.08
Melting Point: ca 220°
MDL No.: MFCD02093068
Formula:
C₁₂H₁₇BO₂ Pto. de fusión: ∼ 220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093068 Núm. CAS: 374538-04-2 |