2-(Benzyloxy)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Benzyloxyphenylboronic acid, (2-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid, 2-Benzyloxybenzeneboronic acid
L20100.03
L20100.06
L20100.03EA
52.1
EUR
L20100.03
L20100.06
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid 96%
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 190661-29-1
Molecular Formula: C13H13BO3
Formula Weight: 228.06
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 7813704
Formula:
C₁₃H₁₃BO₃ Pto. de fusión: 96…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632206 Núm. CAS: 190661-29-1 |