4-(Benzyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Benzyloxybenzeneboronic acid, (4-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid
B2145-1G
B2145-5G
TCIAB2145-1GEA
24
EUR
TCIAB2145-1G
TCIAB2145-5G
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formula:
C₁₃H₁₃BO₃ |
Número MDL:
MFCD01075705 Núm. CAS: 146631-00-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 90.0 % |