5-Bromo-3-methoxyquinoline 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H54919.03 H54919.06
H54919.03EA 248 EUR
H54919.03 H54919.06
5-Bromo-3-methoxyquinoline 96%
5-Bromo-3-methoxyquinoline
Purity: 96% CAS No.: 776296-12-9 Molecular Formula: C10H8BrNO Formula Weight: 238.08 MDL No.: MFCD16038652
Formula: C₁₀H₈BrNO
MW: 238.08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16038652
Núm. CAS: 776296-12-9