6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H54226.03
H54226.06
H54226.03EA
168
EUR
H54226.03
H54226.06
6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
6-Bromo-2-methoxyquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 99455-05-7
Molecular Formula: C10H8BrNO
Formula Weight: 238.08
Melting Point: 87-89°
MDL No.: MFCD11847805
Formula:
C₁₀H₈BrNO MW: 238,08 g/mol Pto. de fusión: 87…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11847805 Núm. CAS: 99455-05-7 |