4-Isoquinolineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline
I0739-1G I0739-5G
TCIAI0739-1GEA 69 EUR
TCIAI0739-1G TCIAI0739-5G
4-Isoquinolineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
4-Isoquinolineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₁₈BNO₂
Número MDL: MFCD05663891
Núm. CAS: 685103-98-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe24443c6999ab41256bdae4b475793c770ebb02&vid=fe24443c6999ab41256bdae4b475793c770ebb02&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C