3-Amino-1-bromoisoquinoline ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromoisoquinolin-3-amine
H50368.03 H50368.06
H50368.03EA 196 EUR
H50368.03 H50368.06
3-Amino-1-bromoisoquinoline ≥97%
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Purity: 97+% CAS No.: 13130-79-5 Molecular Formula: C9H7BrN2 Formula Weight: 223.07 MDL No.: MFCD00102193
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102193
Núm. CAS: 13130-79-5