Isoquinoline-5-carbaldehyde ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Isoquinoline-5-carboxaldehyde
L19636.MD L19636.03
L19636.MDEA 66.4 EUR
L19636.MD L19636.03
Isoquinoline-5-carbaldehyde ≥97%
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 80278-67-7 Molecular Formula: C10H7NO Formula Weight: 157.17 Melting Point: 113-116° Beilstein Reference: 112875
Formula: C₁₀H₇NO
Pto. de fusión: 113…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412483
Núm. CAS: 80278-67-7