Zinc titanate ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Zinc titanium oxide
41673.18
41673.30
41673.18EA
97.8
EUR
41673.18
41673.30
Zinc titanate ≥99.9% (metals basis)
Zinc titanate
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-69-0
Molecular Formula: Zn2TiO4, may contain small amounts of ZnO and TiO2
Formula Weight: 242.64
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00054107
Formula:
O₃TiZn Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054107 Núm. CAS: 12036-43-0 EINECS: 234-850-0 |