Zinc(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Zinc tungsten oxide
40234.09
40234.18
40234.09EA
77.3
EUR
40234.09
40234.18
Zinc(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Zinc(II) wolframate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13597-56-3
Molecular Formula: ZnWO4
Formula Weight: 313.22
Physical Form: -200 Mesh Powder
Formula:
O₄WZn MW: 313,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049633 Núm. CAS: 13597-56-3 EINECS: 237-053-6 |