4-Pyridineboronic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Pyridin-4-ylboronic acid hydrochloride
H52648.03 H52648.06
H52648.03EA 45.6 EUR
H52648.03 H52648.06
4-Pyridineboronic acid hydrochloride 95%
4-Pyridineboronic acid hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 913835-65-1 Molecular Formula: C5H6BNO2.HCl Formula Weight: 159.38 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 340° MDL No.: MFCD06201888
Formula: C₅H₇BClNO₂
MW: 159,38 g/mol
Pto. de fusión: 340 °C
Número MDL: MFCD06201888
Núm. CAS: 913835-65-1