Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2239-1G
M2239-5G
TCIAM2239-1GEA
41
EUR
TCIAM2239-1G
TCIAM2239-5G
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate ≥97.0% (por GC)
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formula:
C₈H₈ClNO₂ Pto. Ebullición: 125°C |
Número MDL:
MFCD04038391 Núm. CAS: 3998-90-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |