2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-6-methyl-2-pyridone
B20188.09
B20188.18
B20188.30
B20188.09EA
70.6
EUR
B20188.09
B20188.18
B20188.30
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98%
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 4241-27-4
Molecular Formula: C7H6N2O
Formula Weight: 134.14
Melting Point: ca 298° dec.
Beilstein Reference: 120412
Formula:
C₇H₆N₂O MW: 134.14 g/mol Pto. de fusión: ∼ 298 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006013 Núm. CAS: 4241-27-4 EINECS: 224-202-5 |