2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C2210-25G C2210-5G
TCIAC2210-25GEA 140 EUR
TCIAC2210-25G TCIAC2210-5G
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile
Formula: C₇H₆N₂O
Pto. de fusión: 295°C
Número MDL: MFCD00006013
Núm. CAS: 4241-27-4
EINECS: 224-202-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e0ab75a85c594040915d637fb3846605ba65d09&vid=3e0ab75a85c594040915d637fb3846605ba65d09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %