2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
H54793.MD
H54793.03
H54793.MDEA
117
EUR
H54793.MD
H54793.03
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 947249-01-6
Molecular Formula: C12H16BF3N2O2
Formula Weight: 288.07
Melting Point: 132-134°
MDL No.: MFCD12923414
Formula:
C₁₂H₁₆BF₃N₂O₂ Pto. de fusión: 132…134 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12923414 Núm. CAS: 947249-01-6 |