2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-(Benzylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, N-Benzyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
H27463.MD
H27463.03
H27463.MDEA
82.9
EUR
H27463.MD
H27463.03
2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 1073354-27-4
Molecular Formula: C18H23BN2O2
Formula Weight: 310.20
Melting Point: 135-138°
MDL No.: MFCD06798270
Formula:
C₁₈H₂₃BN₂O₂ Pto. de fusión: 135…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06798270 Núm. CAS: 1073354-27-4 |